Learn More
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™
Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.
Marca:  3M™ 7100172004
Codice prodotto. 16466370
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
  • Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
  • Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
  • Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
  • Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
AS/NZS 1716:2012
Grigio scuro
Half Facepiece Respirator
Without Speaking Diaphragm
10/Cs.
Secure Click™
Silicone, Nylon
Large
HF-803
Titolo del prodotto
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™ > Half Mask Reusable Respirator; Size: Large; Includes: Without Speaking Diaphragm