Learn More
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™
Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.
50.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | AS/NZS 1716:2012 |
---|---|
Tipo di collegamento | Secure Click™ |
Colore | Grigio scuro |
Materiale | Silicone, Nylon |
Product Type | Half Facepiece Respirator |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16456370
|
3M™
7100172003 |
Medium |
50.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16466370
|
3M™
7100172004 |
Large | N/A | |||||||
Descrizione
- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
- Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
- Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Specifica
AS/NZS 1716:2012 | |
Grigio scuro | |
Half Facepiece Respirator | |
10/Cs. |
Secure Click™ | |
Silicone, Nylon | |
Without Speaking Diaphragm |
Titolo del prodotto
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™