Learn More
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™
Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.
Marca: 3M™ 7100172003
Descrizione
- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
- Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
- Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Specifica
AS/NZS 1716:2012 | |
Grigio scuro | |
Half Facepiece Respirator | |
Without Speaking Diaphragm | |
10/Cs. |
Secure Click™ | |
Silicone, Nylon | |
Medium | |
HF-802 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.