Learn More
Kartell™ Cono di sedimentazione Imhoff
Manufactured with SAN for crystal clear visibility and strength. Kartell™ Sedimentation Imhoff Cone is an ideal solution for determining settleable solids in surface and saline waters and sewage.
Marca:  Kartell™ 0105500
Codice prodotto. 10756192
  • 43.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured with SAN for crystal clear visibility and strength. Kartell™ Sedimentation Imhoff Cone is an ideal solution for determining settleable solids in surface and saline waters and sewage.
  • Permanently molded graduations provide an accurate measurement of mixtures
  • Polypropylene screw plug in base allows easy drainage
  • Back flush cleaning easily effected
Order Info
Capacità sistema metrico
Specifica
Specifica
1000 ml
SAN
480 mm
Cono di sedimentazione Imhoff
125 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Kartell™ Cono di sedimentazione Imhoff > Capacità: 1000 ml