Learn More
Buerkle™ Becher di campionamento
Per raccogliere i liquidi per il campionamento utilizzando il becher combinato e il manico lungo. I becher di campionamento Buerkle™ sono disponibili per trattamenti di laboratorio, industriali e delle acque.
Marca: Buerkle™ 5354-0100
64.36 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polypropylene
- For industry and water treatment
Specifica
Becher | |
Not Autoclavable | |
1000 ml | |
Per l'industria e il trattamento delle acque |
Polipropilene | |
33.81 oz. | |
Angolare |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Water analysis
Dimensione file: 7.3 MB
Titolo del prodotto
Buerkle™ Becher di campionamento > Capacity: 1000 mL