Learn More
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants
The Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer ensures the safe storage of samples at -90°C. It combines outstanding environmental friendliness with low energy consumption, convenient operation and an individual safety concept.
Marca: BINDER™ 9020-0348
12133.04 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di regolazione della temperatura: da -86 °C a -40 °C
- Il più basso consumo energetico della sua classe
- Macchina frigorifera a compressione in cascata ad alta potenza
- Refrigeranti eco-compatibili R-290 ed R-170
- Efficiente isolamento termico mediante pannelli isolanti sottovuoto
- Nuova configurazione della guarnizione sportello per ridurre la formazione di ghiaccio
- Leva di chiusura ergonomica
- Vano interno a prova di ruggine completamente in acciaio inox
- Porte interne sganciabili in acciaio inox
- 3 ripiani fissi con posizionamento flessibile in acciaio inox
- Raffreddamento dell’acqua (in funzione della variante)
- Contatto di allarme a potenziale zero per il sistema di allarme locale
- Interfaccia Ethernet
- Indicatore del tempo intercorso
- 2 fori di accesso Ø 28 mm, posteriormente
Specifica
UFV700-230V, standard, Serie UF V - Ultracongelatori con fluidi refrigeranti climaticamente neutri, 700 L, 230 V 1∼ 50 Hz | |
184.9 gal. | |
-40°C to -86°C | |
1 | |
acciaio inossidabile | |
3 | |
50 kg | |
Verticale | |
Standard | |
No | |
1204 x 997 x 1966 mm | |
9,3 A | |
230 V | |
1,6 kW | |
Fase 1: R290, Fase 2: R170 | |
12 |
Ultra Low temperature Freezer | |
700 L | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
La combinazione di pannelli isolanti sottovuoto (tecnologia V) e schiuma poliuretanica senza CFC | |
110.2 lb. | |
CE, ENERGYSTAR, UKCA | |
LCD | |
UFV700-230V | |
890 x 605 x 1300 mm | |
Integrated Alarm Systems | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
289 kg |
Titolo del prodotto
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants > ULT Freezer; Model: UFV700-230V; Capacity: 700 L; Voltage: 230 V; Frequency: 50 Hz; Product Line: Standard