Learn More
Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11994301
Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11994301
1 kg, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 11994301
Marca: Thermo Scientific Acros 446230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Punto di fusione 270.0°C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare NaHCO3
Indice di Merck 15,8719
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Peso formulazione 84.01
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
Imballaggio Glass bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0469047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number446232500,446230010
Numero di lottoA0442580 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2023 Catalog Number446232500,446230010
Numero di lottoA0456584 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/09/2023 Catalog Number446232500,446230010
Numero di lottoA0431964 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number446232500,446230010
Numero di lottoA0393937 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number446232500,446230010
Identificativo prodotto
  • Sodium bicarbonate
Titolo del prodotto
Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals >