Learn More
- Home
- Products
- Chemicals
- Salts and Inorganics
- Inorganic Salts
- Alkali Metal Salts
- Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Aggiungi il prodotto a preferiti per ritrovarlo rapidamente!
Salvato!
Vedere Le Mie Liste
È stato raggiunto il limite di 350 prodotti preferiti.
Gestione Preferiti
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15628100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti2.5 kg
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15628100
Marca: Honeywell-Fluka S60142.5KG
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
CAS | 144-55-8 |
Formula molecolare | CHNaO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.01 |
Numero MDL | MFCD00003528 |
InChI Key | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutVedi altri risultatiMostra meno risultati |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium bicarbonate |
Quantità | 2.5 kg |
Formula lineare | NaHCO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
IUPAC Name | sodio; idrogenocarbonato |
Peso formulazione | 84.01g/mol |
Percent Purity | 99.7 to 100.3% |
Suggerimenti di prodotto
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Codice prodotto. 11984301
-
-
-
Codice prodotto. 15671310
-
Codice prodotto. 15681310
-
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 6
-
Catalog No. 10703811
393,00 € / 500g -
Catalog No. 10793611
110,00 € / 1kg -
Catalog No. 10117113
34,57 € / 100g -
Catalog No. 10112640
47,30 € / 1kg -
Catalog No. 10401841
28,04 € / 500mL -
Catalog No. 15681810
43,69 € / 25g
Titolo del prodotto
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™ >