Learn More
Sodium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15671310
Sodium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
5 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Codice prodotto. 15671310
Marca: Honeywell-Fluka 134335KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity 99 to 100.5%
Grado puriss.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0450866 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Numero di lottoA0399094 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Numero di lottoA0414331 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/06/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Numero di lottoA0432307 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/08/2021 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Titolo del prodotto
Sodium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder, Honeywell Fluka™ >