Learn More
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
51.96€ - 611.04€
Identificatori chimici
CAS | 25895-60-7 |
---|---|
Formula molecolare | CH3BNNa |
Molecular Weight (g/mol) | 62.84 |
Numero MDL | MFCD00003516 |
InChI Key | CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- |
PubChem CID | 20587905 |
SMILES | [Na+].[BH3-]C#N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10541231
|
Thermo Scientific Acros
168550100 |
10 g | Glass bottle |
51.96€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10082110
|
Thermo Scientific Acros
168550500 |
50 g | Glass bottle |
170.85€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10703504
|
Thermo Scientific Acros
168552500 |
250 g | Glass bottle |
611.04€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzioneIdentificatori chimici
25895-60-7 | |
62.84 | |
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N | |
20587905 |
CH3BNNa | |
MFCD00003516 | |
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-Vedi altri risultati | |
[Na+].[BH3-]C#N |
Specifica
Sodium cyanoborohydride | |
25895-60-7 | |
Powder | |
CH3BNNa | |
MFCD00003516 | |
15, 8742 | |
Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b | |
[Na+].[BH3-]C#N | |
62.84 | |
62.84 |
>242.0°C | |
White | |
95% | |
NaBH3CN | |
04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388 | |
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- | |
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;cyanoboron(1-) | |
20587905 | |
95% |
Safety and Handling
GHS H Statement
Flammable solid.
In contact with water releases flammable gas.
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Very toxic to aquatic lif
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immedia
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-317-2
Recommended Storage : the substance is sensitive to gradually degrading on storage.
- Sodium cyanoborohydride
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Hazard Statement
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- H228-Solido infiammabile.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.