Learn More
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10541231
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10541231
10 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10541231
Marca: Thermo Scientific Acros 168550100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25895-60-7
Formula molecolare CH3BNNa
Molecular Weight (g/mol) 62.84
Numero MDL MFCD00003516
InChI Key CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyanoborohydride
Punto di fusione >242.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare NaBH3CN
Fieser 04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388
Indice di Merck 15, 8742
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b
IUPAC Name sodium;cyanoboron(1-)
Peso formulazione 62.84
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464163 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/07/2024 Catalog Number168550500,168550100,168552500
Numero di lottoA0464162 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/07/2024 Catalog Number168550500,168550100,168552500
Numero di lottoA0458636 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number168550500,168550100,168552500
Numero di lottoA0458637 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number168550500,168550100,168552500
Numero di lottoA0457084 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2023 Catalog Number168550500,168550100,168552500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanoborohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals >