Learn More
Sodium cyclamate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11412958
Sodium cyclamate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11412958
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11412958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18666.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Cyclamate is an artificial sweetener and is 30 times as saccharose's. It is widely used in pickles, seasoning sauce, cakes, biscuits, bread, ice cream, frozen sucker, popsicles, drinks and so on, with a maximum amount of 0.65g/kg. Secondly, it is used in confect, with a maximum amount of 1.0g/kg. Thirdly, it is used in orange peel, preserved plum, dried arbutus and so on, with the largest amount of 8.0g/kg. It is also used in cosmetics and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium Cyclamate is an artificial sweetener and is 30 times as saccharose′s. It is widely used in pickles, seasoning sauce, cakes, biscuits, bread, ice cream, frozen sucker, popsicles, drinks and so on, with a maximum amount of 0.65g/kg. Secondly, it is used in confect, with a maximum amount of 1.0g/kg. Thirdly, it is used in orange peel, preserved plum, dried arbutus and so on, with the largest amount of 8.0g/kg. It is also used in cosmetics and pharmaceutical industry.
Solubility
Soluble in water (>=10 g/100 mL at 20°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-05-9
Formula molecolare C6H12NNaO3S
Molecular Weight (g/mol) 201.22
Numero MDL MFCD00003827
InChI Key UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyclamate
Punto di fusione >300°C
Quantità 250 g
Beilstein 4166868
Informazioni di solubilità Soluble in water (>=10g/100 mL at 20°C).
IUPAC Name sodium;N-cyclohexylsulfamate
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10239898 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Numero di lotto10186981 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Numero di lotto10161887 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Numero di lotto10195053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Numero di lottoE3471B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyclamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium cyclamate
Titolo del prodotto
Sodium cyclamate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >