Learn More
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10404405
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10404405
10 kg, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Codice prodotto. 10404405
Marca: Thermo Scientific Acros 219260100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodio; solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione >1700.0°C
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2SO4
Fieser 01,1103
Indice di Merck 15, 8809
Informazioni di solubilità Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide,insoluble in alcohol
Peso formulazione 142.04
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita alla combustione 0.5% max.
Imballaggio Plastic drum
Densità 2.68g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465571 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2024 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numero di lottoA0448261 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numero di lottoA0410956 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numero di lottoA0437502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/12/2021 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numero di lottoA0430558 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2021 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >