Learn More
Sodium sulfate, Honeywell Codice prodotto.: 15676870
Sodium sulfate, Honeywell
Codice prodotto. 15676870 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
5 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Codice prodotto. 15676870
Marca: Honeywell Research Chemicals 719625KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purum p.a., anhydrous,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Quantità 5 kg
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Densità 2.68g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, Honeywell >