Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Economy a parete sottile
Progettate per l'uso ordinario in tutti gli spettrometri NMR, le provette NMR Wilmad Economy si adattano perfettamente a qualsiasi spinner e non hanno alcun fondo NMR
19.68€ - 110.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.947± 0.019mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 4.1 mm |
Spessore (sistema metrico) parete | 0.43 mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15368778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-9575 |
178 mm | WG-1206-7-5 | 100 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15378778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-9585 |
203.2 mm | WG-1206-8-5 | 100 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15388838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-9575 |
178 mm | WG-1226-7-5 | 300 MHz |
29.75€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15398838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-9585 |
203.2 mm | WG-1226-8-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15308948
|
Wilmad-LabGlass™
66400-9575 |
178 mm | WG-1228-7-5 | 400 MHz |
33.80€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15318948
|
Wilmad-LabGlass™
66400-9585 |
203.2 mm | WG-1228-8-5 | 400 MHz |
49.25€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15388978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-9575 |
178 mm | WG-1235-7-5 | 500 MHz |
48.20€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15398978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-9585 |
203.2 mm | WG-1235-8-5 | 500 MHz |
65.30€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15369008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-9575 |
178 mm | WG-1241-7-5 | 600 MHz |
53.05€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15379008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-9585 |
203.2 mm | WG-1241-8-5 | 600 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15349028
|
Wilmad-LabGlass™
66700-9575 |
178 mm | WG-1242-7-5 | 700 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15359028
|
Wilmad-LabGlass™
66700-9585 |
203.2 mm | WG-1242-8-5 | 700 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15398798
|
Wilmad-LabGlass™
66200-9575 |
178 mm | WG-1208-7-5 | 200 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15308808
|
Wilmad-LabGlass™
66200-9585 |
203.2 mm | WG-1208-8-5 | 200 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Produzione in uno stabilimento ISO 9001:2008 negli Stati Uniti- La migliore tolleranza al diametro esterno del settore e una parete più spessa del 30% rispetto ai prodotti della concorrenza
- I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
- Qualità garantita dall'ispezione visiva e fisica al 100%, inclusi difetti superficiali e dimensioni fisiche
- In vetro borosilicato; conforme allo standard ASTM E438 Tipo 1 Classe B, riconosciuto come N51A
- Il raffreddamento/riscaldamento di queste provette può provocare rotture; per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision
Specifica
4.947± 0.019mm | |
4.1 mm | |
0.43 mm |
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Economy a parete sottile