Learn More
Bochem™ Square Wire Basket
Bochem™ Square Wire Basket with special high quality processing at the welding points.
Marca: Bochem™ 10021
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Square
- Special high quality processing
- 18/10 E-Poli
Specifica
18/10 E-Poli | |
Square | |
L x W x H: 120 x 120 x 100 mm | |
8 x 8 x 1mm Mesh |
Titolo del prodotto
Bochem™ Square Wire Basket > Size: 120 x 120 x 100mm (L x W x H)