Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Marca:  Grant Instruments™ HSC-1000
Codice prodotto. 17705019
  • 79.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 mL flask
65 mm
UP-168
Clamp
Tight fit clamp 1000 mL - 65 mm dia. for UP-168
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks > Size: 1000 mL