Learn More
Caframo™ 3 Blade Turbines
Stainless steel 3 blade turbines in multiple sizes for use with Caframo™ and Fisherbrand™ Overhead Stirrers. Ideal for high shear mixing with moderate vortexing
47.60€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12937126
![]() |
Caframo™
A551 |
8 mm |
47.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12947126
![]() |
Caframo™
A553 |
9.5 mm |
47.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Electropolished 316L stainless steel
- Chemically inert and corrosion resistant
- High shear with moderate vortexing characteristics
- Set screws included
Specifica
50 mm | |
Radial Flow Turbine |
Titolo del prodotto
Caframo™ 3 Blade Turbines