Learn More
Caframo™ 3 Blade Turbines
GREENER_CHOICE
Stainless steel 3 blade turbines in multiple sizes for use with Caframo™ and Fisherbrand™ Overhead Stirrers. Ideal for high shear mixing with moderate vortexing
Marca:  Caframo™ A551
Codice prodotto. 12937126
  • 47.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Electropolished 316L stainless steel
  • Chemically inert and corrosion resistant
  • High shear with moderate vortexing characteristics
  • Set screws included
Specifica
Specifica
50 mm
Radial Flow Turbine
Stainless Steel
8 mm
16.2 g
Titolo del prodotto
Caframo™ 3 Blade Turbines > Turbine A551; Blade Dia: 50 mm; Bore Dia: 8 mm;