Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for UN55, 15 mm
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
Marca:  Memmert™ UN55B04358
Codice prodotto. 17520266
  • 134.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
UN55 Oven
Bottom Drip Tray
Acciaio inox
Rim: 15 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for UN55, 15 mm > For Use With: UN55