Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frit
Marca:  Gilson™ 42711-59
Codice prodotto. 12923200
  • 36.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1.9 cm
Stainless Steel
0.16 cm
2.24 cm
20 μm
Frit
Titolo del prodotto
Gilson™ Stainless Steel Frit > Frit Diameter: 1.9cm; Ring Diameter: 2.24cm; Porosity: 20um