Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans
Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans offer safety through flame protection and excess pressure valve.
708.00€ - 1255.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15395087
|
Buerkle™
2601-3005 |
5 L | Screw Cap, Pressure Relief Valve |
708.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11951551
|
Buerkle™
2601-7010 |
10 L | Screw Cap |
713.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15358498
|
Buerkle™
2601-2010 |
10 L | Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve |
829.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15574429
|
Buerkle™
2601-3020 |
20 L | Screw Cap, Pressure Relief Valve |
1050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16445079
|
Buerkle™
2601-2020 |
20 L | Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve, Ventilation |
1255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11941551
|
Buerkle™
2601-3010 |
10 L | Screw Cap, Pressure Relief Valve |
729.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Handles made of solid stainless steel
- Seals made of PTFE
- High degree of chemical resistance
- Save space
Specifica
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans