Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.222-051
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stainless steel ring construction
- Stainless steel sieve cloth/skin
- Soft solder seam
- Heat resistant
- Available in a variety of sieve mesh sizes
Specifica
Heat resistant up to 170°C | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
50 mm | |
800 μm |
800 μm | |
Internal: 25 mm | |
Acciaio inox | |
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves > Pore Size: 800 μm