Learn More
Cole-Parmer™ Carrello multiuso in acciaio inox
Use these durable two-shelf utility carts for a variety of general laboratory storage and transportation. Cole-Parmer™ Stainless Steel Utility Cart fabricated from a tough, high-density polyethylene and provide an excellent chemical resistance to most substances, including most acids and bases.
Marca:  Cole-Parmer™ 47300-16
Codice prodotto. 12345709
  • 528.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Molto resistente, piano superiore in acciaio smaltato e sottotelaio angolare con ripiani in HDPE resistenti
  • Carrello a 2 ripiani in Microban™, un prodotto antimicrobico che protegge i ripiani da batteri e muffe
  • Ripiani lisci e facili da pulire caratterizzati da un bordo alto 44.5 mm per contenere eventuali versamenti
  • Con ruote girevoli
  • Maniglia alta 711 mm oltre il piano superiore
  • Capacità 181 kg
Specifica
Specifica
Carrello di servizio
831.8 mm
Acciaio
HDPE
1041 mm
181 kg
2
546 mm
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Carrello multiuso in acciaio inox > Height: 1041mm