Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate sterili
8.97 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Transparent in color
- Contains graduations
- Sterile
Specifica
LDPE | |
Sì | |
Confezione da 500 | |
50 inner packs of 10 | |
150 mm |
30 | |
1 ml | |
33 μL | |
1 mL | |
Pipetta di trasferimento |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Outlet Corner
Use code 24095 to receive this promotion.Codice sconto: 24095Scade: 2025-04-15
Days
5Hours
14Minutes
27Seconds
20
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate sterili > Capacity: 1mL; Drops/mL: 30; 10 Case