Learn More
Corning™ Anse da inoculazione sterili in polistirene Gosselin™
GREENER_CHOICE
In polistirene flessibile per il recupero ottimale di un inoculo da una coltura. Anse per inoculazione sterili in polistirene Gosselin™: una soluzione formidabile per il trasferimento di organismi microscopici, inoculi o strisci.
Marca:  Corning™ OS1-01
123.84 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11733124
  • 379.00€ / pezzi 3000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polystyrene (PS) inoculating loops
  • Spherical or needle extremity
  • 1 μl or 10 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1μL
Polistirene
Naturale
Sacchetto con chiusura a zip antimanomissione
19.2 cm
Sterile
Anse per inoculazione
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Corning™ Anse da inoculazione sterili in polistirene Gosselin™ > 1 μL; Needle