Learn More
Corning™ Anse da inoculazione sterili in polistirene Gosselin™
GREENER_CHOICE
In polistirene flessibile per il recupero ottimale di un inoculo da una coltura. Anse per inoculazione sterili in polistirene Gosselin™: una soluzione formidabile per il trasferimento di organismi microscopici, inoculi o strisci.
276.00€ - 526.56€
Specifica
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Volume Lunghezza (sistema metrico) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Volume Lunghezza (sistema metrico) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
12682275
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
OS1-01
Naturale 1μL 19.2 cm Anse per inoculazione
521.12€
pezzi 9000
Spedizione stimata: 08-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11733124
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
OS1-01
Naturale 1μL 19.2 cm Anse per inoculazione
379.00€
pezzi 3000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15241065
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
OS1B-01
Bianco 1μL 19.5 cm Anse per inoculazione
521.12€
pezzi 9000
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11763124
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
OS10-02
Blu 10μL 19.4 cm Anse per inoculazione
276.00€
pezzi 3000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11769515
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
OS10B-02
Blu 10μL 195 mm Inoculating Loop
526.56€
pezzi 9000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Design ergonomico
  • R SAL 10 sterile-3
  • Confezionate in sacchetto con zip anti-manomissione
  • Delicate su agar
  • L'esclusiva estremità mista (1/10ul) riduce la complessità dell'inventario
  • Disponibile con punta sferica o ad ago
Specifica
Specifica
Polistirene
Sterile
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ Anse da inoculazione sterili in polistirene Gosselin™