Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
Marca: Fisherbrand™ 14955451
Descrizione
- GAMMA sterilization
- Sterile
- Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Servizi
5 Years
Specifica
9.00 mm | |
3 mL | |
Sterile |
Slip Tip | |
Leur Slip |
Plastic syringes
Dimensione file: 174.8 kB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso > 2mL