Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri quadrate da 100 mm Sterilin™
Varie applicazioni possibili con le piastre di Petri Thermo Scientific™ Sterilin™ quadrate da 100 mm, disponibili sia nei formati a scomparti che senza.
Marca: Thermo Scientific™ 109-17
167.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24345" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Varie applicazioni possibili con le piastre di Petri Thermo Scientific™ Sterilin™ quadrate da 100 mm, disponibili sia nei formati a scomparti che senza. Prodotto asettico realizzato in ambienti sterili (classe 7 ISO14644) per impedire qualsiasi contaminazione microbiologica.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
Senza scomparti:
- Ideali per test di sensibilità agli antibiotici quando è richiesta un'ampia superficie e una base molto piatta
Con scomparti:
- Ideali per lavori con terreni liquidi di piccolo volume o per la conservazione di campioni
- Ciascuno dei 25 scomparti ha una superficie di 3.7 cm2 e una capacità di 5 ml
- Il coperchio è dotato di posizioni di sfiato o non selezionabili, in cui il coperchio può essere ruotato di 90° per consentire lo sfiato o meno della piastra
Informazioni per l'ordine:
Attualmente non disponibili in Nord America
Specifica
Petri dish, 100mm | |
5 mL (Single Compartment) | |
Prodotto in condizioni asettiche | |
1 | |
4 |
Piatto | |
Square | |
Piastra di Petri | |
120 | |
No |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M548000 | Certificato di conformità | 02/04/2025 | 109-17,10917 |
M546230 | Certificato di conformità | 24/03/2025 | 109-17,10917 |
M487280 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 109-17,109 |
M471320 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 109-17,109 |
M442940 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 109-17,109 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30