Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
Marca: Thermo Scientific™ 194IW
296.83 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Individually wrapped and sterilized by gamma irradiation
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- Available in either clear or blue polystyrene
- Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
- Choice of handle length to accommodate the majority of sampling applications
Specifica
Container | |
Polistirene | |
100 mL | |
Screw Cap | |
Dippa, tappo a vite |
Yes | |
Sterile | |
Metallo | |
Trasparente | |
383 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M560270 | Certificato di conformità | 01/04/2025 | 194IW |
M558860 | Certificato di conformità | 24/03/2025 | 194IW |
M550530 | Certificato di conformità | 28/02/2025 | 194IW |
M554250 | Certificato di conformità | 14/02/2025 | 194IW |
M553340 | Certificato di conformità | 14/02/2025 | 194IW |