Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
58.25€ - 352.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12153390
|
Thermo Scientific™
201C |
1 ml | 500/Pk., 3000/Cs. | N/A | ||||||
11329203
|
Thermo Scientific™
201C |
1 ml | 500/Pk., 3000/Cs. |
74.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11339203
|
Thermo Scientific™
PP88SA |
1 ml | 10/Pk., 500/Cs. | N/A | ||||||
11349203
|
Thermo Scientific™
PP88SB |
1 ml | 1/Pk., 500/Cs. | N/A | ||||||
12027502
![]() |
Thermo Scientific™
200C |
3 ml | 500/conf., 3000/scatola | N/A | ||||||
12909487
![]() |
Thermo Scientific™
200C |
3 ml | 500/conf., 3000/scatola |
58.25€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11369203
|
Thermo Scientific™
PP89SA |
3 ml | 10/Pk., 500/Cs. | N/A | ||||||
11379203
|
Thermo Scientific™
PP89SB |
3 ml | 1/Pk., 500/Cs. | N/A | ||||||
12999477
![]() |
Thermo Scientific™
202C |
500/Pk., 3000/Cs. |
58.50€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11758908
![]() |
Thermo Scientific™
202C |
500/Pk., 3000/Cs. |
352.00€
pezzi 3000 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
- In polietilene a bassa densità atossico
- Il bulbo di riempimento integrato evita le possibili contaminazioni derivanti da bulbi in gomma separati
- Eccellente trasparenza e spessore uniforme
- Le accurate graduazioni delle versioni da 1 e 3 ml garantiscono risultati coerenti
- Termosigillabile per la conservazione e il trasporto dei campioni
- I bulbi termosigillati sono indicati per la conservazione in fase gassosa dell'azoto liquido
- 3Graduazioni in millilitri: indicate per banche del sangue e impieghi generici di laboratorio
- Stelo sottile: indicate per l'impiego come fiale per congelamento, sedimentazione e trasporto
- Graduazione a 1 ml: indicata per impieghi generici di laboratorio, conservazione e trasporto
- di campioni
Informazioni per l'ordine
- Non disponibili in tutte le aree geografiche
Specifica
LDPE |