Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 200C
Descrizione
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
- In polietilene a bassa densità atossico
- Il bulbo di riempimento integrato evita le possibili contaminazioni derivanti da bulbi in gomma separati
- Eccellente trasparenza e spessore uniforme
- Le accurate graduazioni delle versioni da 1 e 3 ml garantiscono risultati coerenti
- Termosigillabile per la conservazione e il trasporto dei campioni
- I bulbi termosigillati sono indicati per la conservazione in fase gassosa dell'azoto liquido
- 3Graduazioni in millilitri: indicate per banche del sangue e impieghi generici di laboratorio
- Stelo sottile: indicate per l'impiego come fiale per congelamento, sedimentazione e trasporto
- Graduazione a 1 ml: indicata per impieghi generici di laboratorio, conservazione e trasporto
- di campioni
Informazioni per l'ordine
- Non disponibili in tutte le aree geografiche
Specifica
3 ml, graduato | |
Non sterili | |
500/conf., 3000/scatola |
LDPE (polietilene a bassa densità) | |
Sì | |
3 ml |