Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
GREENER_CHOICE
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 202C
42.32 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12999477
  • 58.50€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
  • Manufactured from nontoxic low density polyethylene
  • Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
  • Excellent transparency and uniform thickness
  • Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
  • Can be heat sealed for sample storage and transportation
  • Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
  • 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
  • Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
  • 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
  • of samples
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
LDPE
Non-sterile
500/Pk., 3000/Cs.
Stelo sottile
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica >