Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Campionamento di polveri, granuli e paste con queste sessole in polistirene sterili. Sessole Buerkle™ SteriPlast™ disponibili con e senza coperchio trasparente per garantire una procedura di campionamento sterile senza contaminazione.
Marca:  Buerkle™ 5378-1020
67.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17280584
  • 129.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available with or without a transparent cover to help protect samples from contamination
  • Ergonomically designed handle with a slightly angled edge
  • Scoop stands horizontally and can be laid down without materials trickling out
  • Ideal fo ruse with powders, granules, and pastes
  • Individually packed for one-way needs
  • Sterilized by gamma radiation
  • Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Specifica
Disposable Scoop
Not Autoclavable
2000 mL
Sterile
Polystyrene
67.63 oz.
Single-use
Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto244277 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data19/11/2024 Catalog Number5378-1020
Numero di lotto241391 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/04/2024 Catalog Number5378-1020
Numero di lotto234630 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/11/2023 Catalog Number5378-1020
Numero di lotto233163 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/07/2023 Catalog Number5378-1020
Numero di lotto224871 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/12/2022 Catalog Number5378-1020
Titolo del prodotto
Buerkle™ Sessole SteriPlast™ > 2000 mL