Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel
Ideal for laboratories, pharmaceutical environments, cleanrooms and chemical manufactruing. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel comes individually bagged after being moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom.
Marca:  Sampling Systems™ 8370H-100S
Codice prodotto. 15360044
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Specifica
100 mm
12 mm
Sterile
Liquid Funnel
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto121370 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/03/2025 Catalog Number8370H-100S
Numero di lotto118487 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/12/2024 Catalog Number8370H-100S
Numero di lotto117341 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/01/2024 Catalog Number8370H-100S
Numero di lotto067688 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number8370H-100S
Numero di lotto117867 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2024 Catalog Number8370H-100S
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel > ItemDescription: Yes