Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers
Pick up both small and large items with a special dual action design. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers are ideal for picking up items up to 25mm wide.
Marca: Sampling Systems™ 8025H-115
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
HDPE | |
115 mm | |
Non-Sterile Forceps | |
Non-sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers > Product Type: Non-Sterile Forceps