Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers
Pick up both small and large items with a special dual action design. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers are ideal for picking up items up to 25mm wide.
67.55€ - 86.48€
Specifica
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15839421
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8025H-115
Non-Sterile Forceps
67.55€
pezzi 100
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15849421
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8025H-115S
Sterile Forceps
86.48€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifica
Specifica
HDPE
115 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers