Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Red Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Red Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 8045R-30S
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
Disposable Scoop | |
Individually Bagged | |
Single-use | |
Red |
Polystyrene | |
30 mL | |
Sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
118504 | Certificato di conformità | 13/05/2024 | 8045R-30S |
116969 | Certificato di conformità | 06/12/2023 | 8045R-30S |
110462 | Certificato di conformità | 09/08/2023 | 8045R-30S |
107973 | Certificato di conformità | 30/04/2023 | 8045R-30S |
071970 | Certificato di conformità | 07/12/2022 | 8045R-30S |