Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column
StrepTrap XP is a column packed with Strep-Tactin™ XT Sepharose resin to purify Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ recombinant proteins.
Marca:  Cytiva 29401323
Codice prodotto. 16476149
  • 2465.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Prepacked in chromatography columns for convenience
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 mL
5 x 5 mL
5 mL/min.
Purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™
16 mm
25 mm
Affinity Column
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column > Packaging Size: 5 x 5 mL