Learn More
Cole-Parmer™ Erogatori in ceramica, vetro PTFE Pressmatic Stuart™
Impostazione precisa del volume tramite un anello rotante a bloccaggio automatico, robusto e semplice da usare. Gli erogatori in ceramica, vetro e PTFE Bibby Scientific™ Stuart™ Pressmatic consentono al reagente utilizzato per l'adescamento di tornare nel flacone mediante una valvola di ricircolo, per una maggiore sicurezza e consumi ridotti.
530.00€ - 1090.00€
Specifica
Product Type | Erogatore |
---|---|
Accuracy | <0.7% |
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Vetro, PTFE e ceramica, PTFE, Ceramic |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12090892
|
Cole-Parmer™
10112-80 |
Da 0.4 a 2 ml | 0.05 ml |
738.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12080892
|
Cole-Parmer™
10112-79 |
Da 0.2 a 1 ml | 0.05 ml |
697.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12030902
|
Cole-Parmer™
10112-82 |
Da 1 a 5 ml | 0.10 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12050902
|
Cole-Parmer™
10112-84 |
10 - 60 ml | 1 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12000902
|
Cole-Parmer™
10112-81 |
Da 5 a 30 ml | 0.50 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12070892
|
Cole-Parmer™
10112-77 |
2 - 10 ml | 0.25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
I dispenser Pressmatic hanno un design innovativo che ne ottimizza la sicurezza e la semplicità d'uso. La valvola di ricircolo consente al reagente utilizzato per l'adescamento di tornare nel flacone, per una maggiore sicurezza e consumi ridotti. Dopo il montaggio sul flacone, il dispenser può essere ruotato completamente per ottimizzarne il posizionamento. L'impostazione precisa del volume avviene tramite un anello rotante a bloccaggio automatico, robusto e semplice da usare, che resta fermo in posizione durante il funzionamento. Il pistone è realizzato in ceramica di alta qualità, eliminando il rischio di abrasione e blocchi. Il percorso dei liquidi è realizzato in vetro, PTFE e ceramica per conferire un'elevata resistenza chimica. L'intera unità può essere autoclavata senza doverla smantellare. Ogni dispenser Pressmatic viene fornito con 3 adattatori per flacone, in modo da poterlo adattare alla maggior parte dei tipi di recipienti, e con certificato di calibrazione di fabbrica. È disponibile un'intera gamma di ricambi.- Nuovo design ergonomico con valvola di ricircolo
- Pistone in ceramica anti-blocco chimicamente resistente
- Impostazione del volume semplice e accurata
- Rotazione completa sul flacone per un posizionamento ottimale
- Accuratezza entro lo 0.7%.
- Fornito con certificato di calibrazione
- Autoclavabile a 121°C
Specifica
Erogatore | |
Sì | |
Flacone |
<0.7% | |
Vetro, PTFE e ceramica, PTFE, Ceramic |