Learn More
Fisherbrand™ SUB-GEL Teaching Horizontal Gel Tank Package
SUB-GEL Teaching gel tanks are ideal for demonstration of horizontal gel electrophoresis, helps teachers to demonstrate horizontal gel electrophoresis to many students using just single gel tank and power supply.
Marca:  Fisherbrand™ FTGT4XMINI
Codice prodotto. 15341357
  • 296.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Realizzato con stampa a iniezione di alta qualità
  • Dighe ‘Plug-and-Go’ a tenuta ermetica
  • Vassoi per gel trasparenti agli UV
  • Pettini regolabili in altezza
  • Volumi di gel e di tampone ridotti
  • Elettrodi a cassetta - difficili da rompere e facili da sostituire
  • Ciascuna vasca è disponibile con o senza alimentazione
Specifica
Specifica
Pettini standard: otto x 8 campioni, 1 mm MC (2 pettini per gel)
Applicazioni: didattica - ideali per dimostrazioni di elettroforesi orizzontale su gel a classi di studenti, elettroporesi a resa elevata di gel mini
7 x 7 cm (2.7 x 2.7 in.)
64 campioni con l'opzione pettine standard, 128 campioni con 16 pettini per campione opzionali
26.5 x 17.5 x 9 cm (10.4 x 6.8 x 3.5 in.)
Resa massima gel: quattro minigel 70 mm x 70 mm
Serbatoio gel per didattica 4X Mini
Quattro vassoi UV da 70 mm x 70 mm, 8 setacci per campioni, otto divisori fusi, guide di caricamento e cavi
500 ml
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ SUB-GEL Teaching Horizontal Gel Tank Package > 4X Mini, Teaching Gel Tank