Learn More
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
29.15€ - 234.17€
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10624792
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124645000
500 mL Glass Bottle
30.95€
500mL
10699824
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124645001
500 mL Plastic bottle
29.15€
500mL
10244790
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124640010
1 L Bottiglia in vetro
45.23€
1L
10765663
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124640011
1 L Plastic bottle
45.93€
1L
10011240
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124640025
2.5 L Glass Bottle
88.14€
2.50L
10322963
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124640026
2.5 L Plastic bottle
91.25€
2.50L
11904091
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124640100
10 L Plastic drum
234.17€
10L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals