Learn More
Thermo Scientific™ Substrato chemiluminescente SuperSignal™ West Dura
Luminol-based enhanced chemiluminescence (ECL) horseradish peroxidase (HRP) substrate ideal for quantitative western blotting with stable light output for mid-femtogram level detection for western blot analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 37071
122.55 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10398773
  • 133.00€ / 20mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate is a luminol-based enhanced chemiluminescence (ECL) horseradish peroxidase (HRP) substrate ideal for quantitative western blotting with stable light output for mid-femtogram level detection for western blot analysis.
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate for HRP is optimized for high sensitivity and long signal duration, making it ideal for cooled CCD camera-based detection systems and quantitation. Unlike substrates with signals that decline to barely detectable levels in 30–60 minutes, the signal produced with SuperSignal West Dura chemiluminescent substrate is stable for 24 hours, enabling multiple film or camera exposures.
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate characteristics include:
  • Sensitivity: mid-femtogram
  • Stability: 24-hr working solution stability; 1-year kit stability at room temperature
  • Compatibility: nitrocellulose and PVDF membranes
  • Signal duration: 24 hours
  • Recommended primary antibody concentration: 1:1,000–1:50,000 dilution (0.02–1.0 μg/mL)
  • Recommended secondary antibody concentration: 1:50,000–1:250,000 dilution (4–20 ng/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Substrate
Liquid
Nitrocellulose, PVDF
Kit da 20 ml
2°: 1:50-250K (4-20ng/mL), 1°: 1:5K (0.02- 1μg/mL)
24 hr.
Luminol/Enhancer, 10 ml, Luminol/Enhancer, 10mL
Chemiluminescence
Western Blot
SuperSignal™
Horseradish Peroxidase
Mid-femtogram
2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm of Membrane
Sufficient For: 2 mini-gel blots; 200 cm2 of membrane
• Luminol/Enhancer, 10 mL
• Stable Peroxide Buffer, 10 mL
Store at room temperature.
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ399314 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2024 Catalog Number37071
Numero di lottoZF394567 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/06/2024 Catalog Number37071
Numero di lottoZC368024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number37071
Numero di lottoYJ375851 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2023 Catalog Number37071
Numero di lottoYG366144 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/07/2023 Catalog Number37071
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Substrato chemiluminescente SuperSignal™ West Dura > West Dura Substrate; 20mL kit