Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Pico PLUS + trial-size Atto
Contains SuperSignal™ West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate plus a sample size of SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrate, providing chemiluminescent detection substrates for both routine and high sensitivity western blotting.
Marca:  Thermo Scientific™ A45915
269.80 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16505750
  • 380.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Picogram to femtogram sensitivit: detect low-picogram to high-femtogram amounts of target protein on nitrocellulose or PVDF membrane
    • Best for routine western blots
  • SuperSignal West Atto
    • Sensitivity: low-femtogram to high-attogram
    • Best for low abundant targets or precious samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Substrate
Liquid
Nitrocellulose, PVDF
500 mL + 20 mL bundle
Picogram to femtogram, low-femtogram to high-attogram
• 500 mL SuperSignal West Pico PLUS reagent, store at room temperature
• 20 mL SuperSignal West Atto reagent, store at 2–8°C
Chemiluminescence
Western Blot
SuperSignal™
Horseradish Peroxidase
12 Mini-Gel Blots, 1000 sq. cm of Membrane; 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm of Membrane
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/08/2022 Catalog NumberA45915
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Pico PLUS + trial-size Atto > Detection Method: Chemiluminescent