Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial and Cap Kits, Level 2 High-throughput Applications
Meet your certification and documentation needs with our Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial and Cap Kits.
Marca:  Thermo Scientific™ 6AK93BW
67.66 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17313833
  • 73.21€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Gray
6 mm
Clear Glass
Silicone/PTFE, Pre-slit, Bonded
9 mm
SureSTART Level 2
Polypropylene
32 mm
Specification Certified
9 mm
9 mm
White/Red
12 mm
2 mL
100 Vials and Caps
55 Shore
2 mL
Screw Cap, Level 2
1 mm
Specification Certified Vial and Cap Kit, Level 2
Short Thread Vial
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial and Cap Kits, Level 2 High-throughput Applications >