Learn More
Memmert™ Temperature Restriction for UN30
Optional temperature restriction between 60°C and 250°C.
Marca:  Memmert™ UN30A8
Codice prodotto. 17530056
  • 164.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • 1 Choice
  • Temperatures: 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C, or 250°C
Specifica
Specifica
UN30 Oven
Temperature Restriction
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Temperature Restriction for UN30 > For Use With: UN30