Learn More
Terephthalic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11484184
Terephthalic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11484184
500 g
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
250 g
500 g
Codice prodotto. 11484184
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12527.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
Solubility
slightly soluble in water (0,017 g/L at 25°C)
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It should be stored and used in molten form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-21-0
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.132
Numero MDL MFCD00002558
InChI Key KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzeneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC Name terephthalic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalic acid
Punto di fusione 402°C (sublimation)
Densità 1.51
Punto d'infiammabilità 260°C (500°F)
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 1909333
Indice di Merck 14,9162
Informazioni di solubilità slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C)
Peso formulazione 166.13
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251688 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA12527.0C,A12527.36,A12527.30
Numero di lotto10241900 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2022 Catalog NumberA12527.0C,A12527.36,A12527.30
Numero di lotto10185689 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12527.0C,A12527.36,A12527.30
Numero di lotto10205893 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12527.0C,A12527.36,A12527.30
Numero di lotto9002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12527.0C,A12527.36,A12527.30
Titolo del prodotto
Terephthalic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >