Learn More
Terephthalic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10082340
Terephthalic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10082340
500 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10082340
Marca: Thermo Scientific Acros 180725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-21-0
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Numero MDL MFCD00002558
InChI Key KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzeneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC Name terephthalic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalic acid
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 09,841
Indice di Merck 15,9305
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Punto di sublimazione 0402.0°C
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0441888 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number180720010,180725000,180720250,180720051,180722500
Numero di lottoA0455475 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number180720010,180725000,180720250,180720051,180722500
Numero di lottoA0400839 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number180720010,180725000,180720250,180720051,180722500
Numero di lottoA0394002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number180720010,180725000,180720250,180720051,180722500
Numero di lottoA0403095 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number180720010,180725000,180720250,180720051,180722500
Titolo del prodotto
Terephthalic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >