Learn More
Tetrabutylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium iodide |
Punto di fusione | 141.0°C to 150.0°C |
Colore | White to Cream |
Residuo della combustione | 1% max. |
Perdita all'essiccatura | 1% max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | [CH3(CH2)3]4NI |
Quantità | 2.5 kg |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466068 | Certificato di analisi | 10/09/2024 | 161275000,161270250,161271000,161270025 |
A0458917 | Certificato di analisi | 25/12/2023 | 161275000,161270250,161271000,161270025 |
A0452889 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 161275000,161270250,161271000,161270025 |
A0450592 | Certificato di analisi | 02/05/2023 | 161275000,161270250,161271000,161270025 |
A0439805 | Certificato di analisi | 27/02/2023 | 161275000,161270250,161271000,161270025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrabutylammonium iodide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Tetrabutylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >