Learn More
Tetrabutylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
21.91€ - 673.35€
Identificatori chimici
CAS | 311-28-4 |
---|---|
Formula molecolare | C16H36IN |
Molecular Weight (g/mol) | 369.38 |
Numero MDL | MFCD00011636 |
InChI Key | DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide |
PubChem CID | 67553 |
IUPAC Name | tetrabutylazanium;iodide |
SMILES | [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10498700
|
Thermo Scientific Acros
161270250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
21.91€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10225830
|
Thermo Scientific Acros
161271000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
48.94€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10773541
|
Thermo Scientific Acros
161275000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
159.80€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11985441
|
Thermo Scientific Acros
161270025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
673.35€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di faseIdentificatori chimici
311-28-4 | |
369.38 | |
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M | |
67553 | |
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36IN | |
MFCD00011636 | |
tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide | |
tetrabutylazanium;iodide |
Specifica
Tetrabutylammonium iodide | |
141°C to 150°C | |
1% max. | |
Authentic | |
C16H36IN | |
MFCD00011636 | |
tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide | |
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium;iodide | |
67553 | |
98% |
311-28-4 | |
White to Cream | |
1% max. | |
97.5% min. (Argentometry) | |
[CH3(CH2)3]4NI | |
05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501 | |
Solubility in water: <5% | |
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
369.38 | |
369.36 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 206-220-5
- Tetrabutylammonium iodide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.